Läs mer
Berylliumstandard: Be @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17957499
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17957499 100 ml
17948249 250 ml
17938979 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17957499 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTBEN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Berylliumstandard: Var @ 10000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium
CAS 7440-41-7
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Beryllium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Be
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
InChI formel InChI=1S/Be
LEDER [Be]
IUPAC-namn Beryllium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 9.012
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 9,012 g/mol