Läs mer
Beryllium Standard för ICP/MS - Claritas PPT Kvalitet, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15265906 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15265906 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15265906 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLBE21BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1384.50 SEK
    1137.60 SEK / 125ml
    Save 246.90 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Specifications
Kemiskt namn eller material Beryllium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade
Namnnotering ICP/MS
CAS 7440-41-7, 7697-37-2, 7732-18-5
CAS Max % 0.0, 2.0, 100.0
Analyt- eller komponentnamn Beryllium Standard
Fysisk form Vätska
Molekylformel Be
MDL-nummer MFCD00134032
InChI-nyckel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Be]
Element Berylliumstandard
IUPAC-namn beryllium
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:33783
Kvalitet Claritas PPT
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1 µg/mL Beryllium
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid