Läs mer
Beryllium Standard för ICP/MS, Claritas PPT Kvalitet, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10056323 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10056323 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 10056323 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLBE22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00 SEK
    1751.56 SEK / 125ml
    Save 218.44 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Vara1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-41-7, 7697-37-2, 7732-18-5
Analyscertifikat Claritas PPT Certificate of Analysis rapporterar upp till 68 element på ppt-nivå.
CAS Min % 0.1, 2.0, 97.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Molekylformel Be
MDL-nummer MFCD00134032
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Lösningstyp Standardlösning
InChI-nyckel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [Be]
IUPAC-namn beryllium
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:33783
Kvalitet ICP/ICP-MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000 µg/ml beryllium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, beryllium acetate
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning