Läs mer
Beryllium Sulfate Tetrahydrate, Purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™
Produktkod. 15601410 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15601410 25 g Poly bottle 25g
1 options
Produktkod. 15601410 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 1427025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium Sulfate Tetrahydrate
Smältpunkt 550°C to 600°C
CAS 7787-56-6
Färg White
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 25 g
Molekylformel BeH8O8S
Linjär formel BeSO4 · 4H2O
MDL-nummer MFCD00149156
UN-nummer UN1566
Synonym beryllium sulfate tetrahydrate, ccris 85, beryllium sulphate tetrahydrate, beryllium monosulfate tetrahydrate, unii-2tyk3lf8zn, beryllium sulfate, tetrahydrate 1:1:4, 2tyk3lf8zn, sulfuric acid, beryllium salt 1:1 , tetrahydrate, beryllium sulfate tetrahydrate beryllium and beryllium compounds, dsstox_cid_4603
InChI-nyckel DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Be+2].O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn beryllium;sulfate;tetrahydrate
Molekylvikt (g/mol) 177.128
PubChem CID 62672
ChEBI CHEBI:53502
Formel vikt 177.14g/mol
Procent renhet ≥99.0% (T)
Kvalitet purum p.a.
Förpackning Poly bottle
Densitet 1.713g/mL at 25°C