Läs mer
Beryllium Thinfoil, 0.005mm (0.0002 in.) thick, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 15416375
Change view
12.5x12.5mm
Produktkod.
15416375 12.5x12.5mm
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15416375 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041555.0T
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium Thinfoil
Namnnotering 0.005mm (0.0002 in.) thick, Not certified pinhole free
CAS 7440-41-7
Kvantitet 12.5 x 12.5mm
Odör Odorless
Vikt ≈0.0015g/12.5x12.5mm
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Molekylformel Be
MDL-nummer MFCD00134032
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
InChI-nyckel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Be]
IUPAC-namn beryllium
Molekylvikt (g/mol) 9.012
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Procent renhet 99.8%