Läs mer
Beryllium Thinfoil, 0.01mm (0.0004 in.) thick, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 15436375
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436375 25 x 25 mm Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15436375 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041612.FF
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium Thinfoil
Namnnotering 0.01mm (0.0004 in.) thick, Not certified pinhole free
CAS 7440-41-7
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Odorless
Vikt ≈0.012g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Molekylformel Be
MDL-nummer MFCD00134032
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
InChI-nyckel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Be]
IUPAC-namn beryllium
Molekylvikt (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Procent renhet 99.8%