Läs mer
Beryllium Ultrathin foil, 1 micron thick, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 15436345
Change view
Kvantitet:
12.5 x 12.5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436345 12.5 x 12.5 mm Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15436345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040709.0T
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Alloy source, X-ray tube manufacture, neutron source
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium Ultrathin foil
CAS 7440-41-7
Kvantitet 12.5 x 12.5 mm
Odör Odorless
Partikelstorlek 1 Micron thick
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Molekylformel Be
MDL-nummer MFCD00134032
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
InChI-nyckel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Be]
IUPAC-namn beryllium
Molekylvikt (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Procent renhet 99.9%