Läs mer
Beryllium wire, 0.125mm (0.005 in.) dia., annealed, 99.7% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 11368988
Change view
Kvantitet:
25 cm
50 cm
1 m
Förpackningsstorlek:
1m
25cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368988 50 cm 50cm
11348988 25 cm 25cm
11358988 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11368988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042471.BW
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-41-7
Molekylformel Be
Molekylvikt (g/mol) 9.01
MDL-nummer MFCD00134032
InChI-nyckel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC-namn beryllium
LEDER [Be]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium wire
Namnnotering 0.125mm (0.005 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Kvantitet 50 cm
Odör Odorless
Vikt ≈0.023g/m
Form Wire
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Procent renhet 99.7%