Läs mer
Beryllium wire, 0.125mm (0.005 in.) dia., annealed, 99.7% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7052065
Kvantitet:
1 m
25 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
1m
25cm
50cm
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11348988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042471.BU
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-41-7
Molekylformel Be
Molekylvikt (g/mol) 9.01
MDL-nummer MFCD00134032
InChI-nyckel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC-namn beryllium
LEDER [Be]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium wire
Namnnotering 0.125mm (0.005 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Kvantitet 25 cm
Odör Odorless
Vikt ≈0.023g/m
Form Wire
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Procent renhet 99.7%