Läs mer
Beryllium wire, 0.25mm (0.01 in.) dia., annealed, 99.7% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358618
Change view
Kvantitet:
25 cm
50 cm
1 m
Förpackningsstorlek:
1m
25cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358618 25 cm 25cm
11368618 50 cm 50cm
11348618 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11358618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040680.BU
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-41-7
Molekylformel Be
Molekylvikt (g/mol) 9.01
MDL-nummer MFCD00134032
InChI-nyckel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC-namn beryllium
LEDER [Be]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium wire
Namnnotering 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Kvantitet 25 cm
Odör Odorless
Vikt ≈0.091g/m
Form Wire
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Procent renhet 99.7%