missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Beryllon II
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 51550-25-5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 738.52 g/mol |
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Room temperature |
| Förvaringskrav | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Löslighet | DMSO : ≥ 64 mg/mL (86.66 mM) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?