Läs mer
Beryllon II, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllon II |
| CAS | 51550-25-5 |
| Molekylformel | C20H10N2Na4O15S4 |
| MDL-nummer | MFCD00046409 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | beryllon, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl diazenyl-, sodium salt 1:4, tetrasodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-yl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate |
| InChI-nyckel | CBWXTVSARCWSMJ-QNKYWQQSSA-J |
| LEDER | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=CC(=CC(N\N=C3/C(=O)C4=C(C=C(C=C4O)S([O-])(=O)=O)C=C3S([O-])(=O)=O)=C12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | tetrasodium;5-hydroxy-3-[(8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]-4-oxonaphthalene-2,7-disulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 738.50 |
| Visa mer |