Läs mer
BES, 0,5 M buffertlösning, pH 6,0, Thermo Scientific™
Produktkod. 15432899
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432899 250 mL 250ml
15422899 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60058.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66992-27-6
Molekylformel C6H14NNaO5S
Molekylvikt (g/mol) 235.23
MDL-nummer MFCD00067425
InChI-nyckel CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23671640
IUPAC-namn natrium;2-[bis(2-hydroxietyl)amino]etansulfonat
LEDER C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BES buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.5 M
pH 6.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL