Läs mer
Alfa Aesar™ BES, 0.5M buffer soln., pH 6.5
Produktkod. 15413369
Change view
Kvantitet:
100mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413369 100mL 100ml
1 options
Produktkod. 15413369 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer J60624.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BES buffer soln.
CAS 66992-27-6
Koncentration 0.5M buffer soln.
pH 6.5
Kvantitet 100mL
Molekylformel C6H14NNaO5S
MDL-nummer MFCD00067425
InChI-nyckel CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
LEDER C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn sodium;2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 235.23
PubChem CID 23671640