Läs mer
BES, 0.5M buffer soln., pH 7.0, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7041734
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
Produktkod. 15472899
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60061.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66992-27-6
Molekylformel C6H14NNaO5S
Molekylvikt (g/mol) 235.23
MDL-nummer MFCD00067425
InChI-nyckel CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23671640
IUPAC-namn sodium;2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulfonate
LEDER C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BES buffer soln.
Färg Colorless
Koncentration 0.5 M
pH 7.0
Fysisk form Liquid
Kvantitet 100 mL