Learn More
Alfa Aesar™ BES, 0.5M buffer soln., pH 7.5
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | BES buffer soln. |
| CAS | 66992-27-6 |
| Koncentration | 0.5M buffer soln. |
| pH | 7.5 |
| Kvantitet | 100mL |
| Molekylformel | C6H14NNaO5S |
| MDL-nummer | MFCD00067425 |
| InChI-nyckel | CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium;2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulfonate |
| Show More |