Läs mer
Thermo Scientific Chemicals BES, 99+%, för biokemi
Produktkod. 10082210 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10082210 25 g Glasflaska 25g
10616962 100 g Glasflaska 100g
11985271 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10082210 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 172580250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10191-18-1 | C6H15NO5S | 213,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10191-18-1
Molekylformel C6H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 213.25
MDL-nummer MFCD00007533
InChI-nyckel AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym N, N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
LEDER OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Specifikationer
Abs. 0.095 max. (1 M in H2O) at 260nm
Kemiskt namn eller material BES
Smältpunkt 152.0°C to 154.0°C
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Beige till Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 0.5 % max. (100°C, 2 hrs)
Linjär formel (HOCH2CH2)2NCH2CH2SO3H
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]etan-1-sulfonsyra
Formel vikt 213.25
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • BES
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.