Läs mer
BES, 99+%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11374149 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374149 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11374149 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210092705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 SEK
    420.64 SEK / 5g
    Save 21.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BES
CAS 10191-18-1
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99+%
Molekylformel C6H15NO5S
MDL-nummer MFCD00007533
Synonym n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl taurine, n,n-bis hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes buffering agent, taurine, n,n-bis 2-hydroxyethyl, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-ethanesulfonicacid
InChI-nyckel AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]etan-1-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 213.25
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
Formel vikt 213.3