Läs mer
BES, 99 %
Produktkod. 11403117
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403117 500 g 500g
11483107 25 g 25g
11493107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16092.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10191-18-1 | C6H15NO5S | 213,25 g/mol
BES används som en buffert för att bibehålla lösningens pH i biologiska experiment. Det är användbart för tillverkningsindustrin för diagnostiska analyser. Det inducerar tvärbindning mellan sulfonerade polyimidkedjor i sulfonerade polyimidmembran. Den fungerar som biobuffert för att undersöka självmonteringen av det vattenhaltiga mediet av heterometalliska CuII/Li 3D-koordinationspolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10191-18-1
Molekylformel C6H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 213.25
MDL-nummer MFCD00007533
InChI-nyckel AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl taurine, n,n-bis hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes buffering agent, taurine, n,n-bis 2-hydroxyethyl, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-ethanesulfonicacid
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]etansulfonsyra
LEDER OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BES
Smältpunkt 153 °C till 157 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 1781572
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 213.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.