Läs mer
BES (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Description
- Used to make BES buffer with a useful pH range of 6.4-7.8 for biological applications
- Literature describes BES buffer as preferred buffer for higher transfection efficiency of plasmid DNA
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | BES |
| Smältpunkt | 152°C |
| Färg | White |
| pH | 2.5 to 5.0 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 100 g |
| DNas | DNase free |
| Analysprocentintervall | ≥99 % |
| Förlust vid torkning | 1% max. |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- BES
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.