Läs mer
Besifloxacin Hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16483287
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483287 50 mg
16467236 100 mg
16427278 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16483287 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17028
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Besifloxacin hydrochloride is a fourth-generation fluoroquinolone antibiotic.
Besifloxacin hydrochloride is a fourth-generation fluoroquinolone antibiotic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Besifloxacin Hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 405165-61-9
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H22Cl2FN3O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4C[C@H](N)CCCC4)=C3Cl)C1=O)O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 430.3
Formel vikt 430.3
Procent renhet 98.64%