Läs mer
SHOWA™ 874-serien Kemikalieresistenta Butylhandskar
Produktkod. 12980655
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Greppdesign:
Grov
Jämna
Förpackningsstorlek:
1 par
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Greppdesign Förpackningsstorlek
12980655 8 Jämna 1 par
13117284 7 Grov 1 par
13171824 8 Grov 1 par
13127554 9 Grov 1 par
11969628 9 Grov Varje
13147943 11 Grov 1 par
13141714 10 Jämna 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Product Code. 12980655 Supplier SHOWA™ Supplier No. 87408M
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ostödda butyl kemikalieresistenta handskar ger skydd mot starkt frätande syror, ketoner och estrar.
  • Butylgummi
  • Hög genomträngningsbeständighet mot gaser och vattenångor
  • Ofodrad, rullad manschett
  • Finns i mjukt eller grovt grepp
  • Utan stöd
  • Tunn konstruktion för bättre fingerfärdighet
Specifications
Certifikat och efterlevnad EN 388
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Katt III, CE 0299
Användningsområden Laboratory
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Butyl
Produkttyp Butyl Gloves
Storlek 8
Tjocklek (engelska) 14 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.35 mm
EN388 Standard EN 388:0010X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER BIK
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
För användning med (applikation) Tillverkning, kemikaliehantering, nervgift, militär, inrikesskydd, hazmat
Handske manschettstil Rullad
Greppdesign Jämna
Foder Ofodrad
Modell 874-08
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.5 cm