Läs mer
SHOWA™ 874-serien Kemikalieresistenta Butylhandskar
Produktkod. 13141714
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Greppdesign:
Grov
Jämna
Förpackningsstorlek:
1 par
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Greppdesign unitSize
13141714 10 Jämna 1 par
13117284 7 Grov 1 par
13171824 8 Grov 1 par
13127554 9 Grov 1 par
11969628 9 Grov Varje
13147943 11 Grov 1 par
12980655 8 Jämna 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 13141714 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 87410XL
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Ostödda butyl kemikalieresistenta handskar ger skydd mot starkt frätande syror, ketoner och estrar.
  • Butylgummi
  • Hög genomträngningsbeständighet mot gaser och vattenångor
  • Ofodrad, rullad manschett
  • Finns i mjukt eller grovt grepp
  • Utan stöd
  • Tunn konstruktion för bättre fingerfärdighet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 388
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Katt III, CE 0299
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Butyl
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 14 mil
Tjocklek (metrisk) 0.35 mm
EN388 Standard EN 388:0010X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER BIK
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
För användning med (applikation) Tillverkning, kemikaliehantering, nervgift, militär, inrikesskydd, hazmat
Handske manschettstil Rullad
Greppdesign Jämna
Foder Ofodrad
Modell 874-10
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.5 cm