Läs mer
SHOWA™ 874-serien Kemikalieresistenta Butylhandskar
Storlek:
7
8
9
10
11
Greppdesign:
Grov
Jämna
Förpackningsstorlek:
1 par
Varje
Beskrivning
- Butylgummi
- Hög genomträngningsbeständighet mot gaser och vattenångor
- Ofodrad, rullad manschett
- Finns i mjukt eller grovt grepp
- Utan stöd
- Tunn konstruktion för bättre fingerfärdighet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 388 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Katt III, CE 0299 |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Butyl |
| Storlek | 7 |
| Tjocklek (engelska) | 14 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.35 mm |
| EN388 Standard | EN 388:0010X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| Visa mer |