Läs mer
SHOWA™ 878-serien Kemikalie- och syrabeständiga butylhandskar
Beskrivning
Formsprutade butylgummihandskar med högsta genomträngningsbeständighet mot gas eller vattenångor.
- Extra tung mätare för skär- och punkteringsmotstånd med en slät eller grov finish
- Dra lätt över CPC kostym
- Rullad manschett
- Ofodrad
- Tjocklek: 25 mil
- Längd: 14 tum. (36 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 388 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Cat III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009 |
| Användningsområden | Laboratory |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Butyl |
| Produkttyp | Butyl Gloves |
| Storlek | 8 |
| Tjocklek (engelska) | 25 mil. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.63 mm |
| Visa mer |