Läs mer
SHOWA™ 878-serien Kemikalie- och syrabeständiga butylhandskar
Produktkod. p-143525
Storlek:
8
9
10
11
Greppdesign:
Jämna
Förpackningsstorlek:
1 par
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12920675
Brand: SHOWA™ 87808M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Extra tjocka 28 mil kemikalie- och syrabeständiga handskar ger skydd mot starkt frätande syror, ketoner och estrar.
Formsprutade butylgummihandskar med högsta genomträngningsbeständighet mot gas eller vattenångor.
  • Extra tung mätare för skär- och punkteringsmotstånd med en slät eller grov finish
  • Dra lätt över CPC kostym
  • Rullad manschett
  • Ofodrad
  • Tjocklek: 25 mil
  • Längd: 14 tum. (36 cm)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 388
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Cat III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Butyl
Storlek 8
Tjocklek (engelska) 25 mil
Tjocklek (metrisk) 0.63 mm
EN388 Standard EN 388:2020X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER BIK
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
För användning med (applikation) Tillverkning, hantering av syror och kemikalier, nervgift, militär, inrikes säkerhet, hazmat
Handske manschettstil Rullad
Greppdesign Jämna
Foder Ofodrad
Modell 878-08
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.5 cm