Läs mer
SHOWA™ 707D kemikalieskyddande nitrilhandskar
Storlek:
X-Small
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Beskrivning
- Formpassande
- Lätt att ta på och av
- Kemikaliebeständig
- Oljebeständig
- Vattentålig
- Nötningsbeständig
- Kolvätebeständig
- Ogenomsläpplig
- Biologiskt nedbrytbar
- Ergonomi
- Rullad manschett
- 100% Nitril
- Klorerad
- Präglat grepp
- Ofodrad
- Eco Best Technology™ (EBT)
- Branscher: kemi, livsmedel, vaktmästeri, laboratorier, gruvdrift, läkemedel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR 170-199, ANSI/ISEA 105-2005 |
| Färg | Blått |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Storlek | X-large |
| Tjocklek (engelska) | 9 mil |
| För användning med (applikation) | tillverkning, livsmedelsbearbetning, laboratorier, vaktmästeri, färgapplikationer, fjäderfäbearbetning, lätt underhåll och städning |
| Handske manschettstil | Rullad |
| Greppdesign | Grov |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Visa mer |