Läs mer
SHOWA™ Nitri-Solve™ 730 Flockfodrade kemikalieresistenta nitrilhandskar
Produktkod. 13167454
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 13167454
Brand: SHOWA™ 73007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Tillverkad av en nitrilförening, den SHOWA™ 730 handskar utan stöd är lätta, flockfodrade och resistenta mot en rad lösningsmedel, animaliska fetter och andra kemikalier.
  • Nitrile formulation
  • Flock-lined for enhanced comfort
  • Protects hands from oils, hydrocarbons, grease and abrasion
  • Bisque finish allows secure handling in wet and dry conditions
  • Designed for easy movement and continuous wear
  • Wrist well protected
  • Embossed with the size for ease of pairing after laundering
  • 15 mil thick, 13 in. length
  • Suitable for agricultural, automotive, chemical, contract cleaning, municipal, oil and gas
  • Unlined version available: Fisher part #'s 11-395-30A-E (sizes 7-11)
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifikat och efterlevnad 21 CFR 170-199
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Cat III, EN 420: 2003+A1:2009, EN 374-2:2003
Klorerad No
Färg Green
Latexfri Yes
Material Nitrile
Storlek 7
Tjocklek (engelska) 15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:2016 2001X
EN 421 No
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
För användning med (applikation) Manufacturing, food processing, hazmat splash protection, laboratories, janitorial, paint applications, fuel handling and refineries
Handske manschettstil Straight
Greppdesign Bisque
Liner material Cotton Flock
Foder Lined
Modell 730-07
Serie SHOWA™ 730
Längd (engelska) 13 in.
Längd (metrisk) 33 cm