Läs mer
SHOWA™ Nitri-Solve™ 730 Flockfodrade kemikalieresistenta nitrilhandskar
Produktkod. 13187384
Change view
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
13187384 8 12 par
13167454 7 12 par
13184354 9 12 par
13174634 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 13187384 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 73008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00 SEK
    254.96 SEK / 12 par
    Save 41.04 SEK
    13% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Tillverkad av en nitrilförening, den SHOWA™ 730 handskar utan stöd är lätta, flockfodrade och resistenta mot en rad lösningsmedel, animaliska fetter och andra kemikalier.
  • Nitrile formulation
  • Flock-lined for enhanced comfort
  • Protects hands from oils, hydrocarbons, grease and abrasion
  • Bisque finish allows secure handling in wet and dry conditions
  • Designed for easy movement and continuous wear
  • Wrist well protected
  • Embossed with the size for ease of pairing after laundering
  • 15 mil thick, 13 in. length
  • Suitable for agricultural, automotive, chemical, contract cleaning, municipal, oil and gas
  • Unlined version available: Fisher part #'s 11-395-30A-E (sizes 7-11)
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifikat och efterlevnad 21 CFR 170-199
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Cat III, EN 420: 2003+A1:2009, EN 374-2:2003
Klorerad No
Användningsområden Industrial
Färg Green
Latexfri Yes
Material Nitrile
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Storlek 8
Tjocklek (engelska) 15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:2016 2001X
EN 421 No
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
För användning med (applikation) Manufacturing, food processing, hazmat splash protection, laboratories, janitorial, paint applications, fuel handling and refineries
Handske manschettstil Straight
Greppdesign Bisque
Liner material Cotton Flock
Foder Lined
Modell 730-08
Serie SHOWA™ 730
Längd (engelska) 13 in.
Längd (metrisk) 33 cm