Läs mer
SHOWA™ 892 Ofodrad Viton™ Kemikaliebeständiga butylhandskar
Produktkod. 12980675
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12980675 9 1 par
12960675 7 1 par
12970675 8 1 par
10545742 10 -
10187721 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12980675 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 89209L
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemikalie- och syrabeständiga handskar är 12 tum långa och ger motståndskraft mot starkt frätande syror. Butylgummibeläggning är designad för hantering av alifatiska och aromatiska kolväten, såsom bensen, toulen och xylen.
  • Smidd med fluorelastomergummi
  • Butylgummibeläggning
  • Kolvätebeständig
  • Ogenomsläpplig
  • Beständig mot starkt frätande syror
  • Smidigt grepp på ytan möjliggör ökad känslighet och taktilitet
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Cat III CE 0299, EN 420:2003+A1:2009
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Viton, Butyl
Storlek 9
Tjocklek (engelska) 12 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.30 mm
EN388 Standard EN 388:1010X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER DFL
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Rullad
Greppdesign Jämna
Foder Ofodrad
Modell 892-09
Serie 892-serien
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm