Läs mer
SHOWA™ 892 Ofodrad Viton™ Kemikaliebeständiga butylhandskar
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
Kemikalie- och syrabeständiga handskar är 12 tum långa och ger motståndskraft mot starkt frätande syror. Butylgummibeläggning är designad för hantering av alifatiska och aromatiska kolväten, såsom bensen, toulen och xylen.
- Smidd med fluorelastomergummi
- Butylgummibeläggning
- Kolvätebeständig
- Ogenomsläpplig
- Beständig mot starkt frätande syror
- Smidigt grepp på ytan möjliggör ökad känslighet och taktilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Cat III CE 0299, EN 420:2003+A1:2009 |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Viton, Butyl |
| Storlek | 7 |
| Tjocklek (engelska) | 12 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.30 mm |
| EN388 Standard | EN 388:1010X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | DFL |
| Visa mer |