Läs mer
Bestatin, 100%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493991 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493991 1 mg 1mg
11414001 10 mg 10mg
11424001 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493991 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215284401
Kemiska identifierare
CAS 58970-76-6
Molekylformel C16H24N2O4
Molekylvikt (g/mol) 308.38
MDL-nummer MFCD00083262
InChI-nyckel VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
Synonym bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
PubChem CID 72172
IUPAC-namn (2R)-2-[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxi-4-fenylbutanamido]-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bestatin
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 308.4
Fysisk form Pulver