Läs mer
Bestatinfri syra MP Biomedicals
Produktkod. 11404001 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404001 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 11404001 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215284405
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bestatin
Namnnotering Free Acid
CAS 58970-76-6
Molekylformel C16H24N2O4
MDL-nummer MFCD00083262
Kvantitet 5 mg
Synonym bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
InChI-nyckel VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
LEDER CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC-namn (2R)-2-[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxi-4-fenylbutanamido]-4-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 308.38
PubChem CID 72172
Formel vikt 308.4