Läs mer
Melford Bestatin HCl
Beskrivning
Konkurrenskraftig och specifik hämmare av leucinaminopeptidas, animopeptidas B och triaminopeptidas.
Konkurrenskraftig och specifik hämmare av leucinaminopeptidas, animopeptidas B och triaminopeptidas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bestatin HCl |
| CAS | 65391-42-6 |
| Molekylformel | C16H24N2O4 -HCl |
| Kvantitet | 10 mg |