Läs mer
Bestatinhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15443169
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443169 5 mg 5mg
15453169 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60384.#0
Request Bulk or Custom Format
Bestatin är en hämmare av aminopeptidaser och en potent, irreversibel hämmare av LTA4-hydrolas. Det hämmar aminopeptidasaktiviteten hos LTA4-hydrolas med ett Ki-värde på 201 nM. Det erbjuder lovande som ett nytt analgetikum eftersom det skyddar endogena opioidpeptider mot nedbrytning. Det hämmar inte karboxipeptidaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Bestatin är en hämmare av aminopeptidaser och en potent, irreversibel hämmare av LTA4-hydrolas. Det hämmar aminopeptidasaktiviteten hos LTA4-hydrolas med ett Ki-värde på 201 nM. Det erbjuder lovande som ett nytt analgetikum eftersom det skyddar endogena opioidpeptider mot nedbrytning. Det hämmar inte karboxipeptidaser.
Löslighet Löslig i vatten (4 mg/ml, varm), DMSO
(>25 mg/ml), metanol, ättiksyra, dimetylformamid och 100 % etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65391-42-6
Molekylformel C16H25ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 344.836
MDL-nummer MFCD00058004
InChI-nyckel XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
Synonym bestatin hydrochloride, n-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl-l-leucine hydrochloride, ubenimex hydrochloride, bestatin hcl, bestatin monohydrochloride, c16h24n2o4.hcl, bestatin hydrochloride hplc, bestatin, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine hydrochloride
PubChem CID 11957481
IUPAC-namn (2S)-2-[[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxi-4-fenylbutanoyl]amino]-4-metylpentansyra;hydroklorid
LEDER CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)C(C(CC1=CC=CC=C1)N)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bestatin hydrochloride
Smältpunkt 216°C to 218°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 mg
Beilstein 4628066
Löslighetsinformation Soluble in water (4mg/ml,warm),DMSO (>25mg/ml),methanol,acetic acid,dimethyl formamide,and 100% ethanol.
Formel vikt 344.87
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.