Läs mer
Bestatin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Bestatin hydrochloride is an inhibitor of CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase, used for cancer research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bestatin hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 65391-42-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H25ClN2O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Ubenimex hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (724.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (290.00 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |