Läs mer
Bestatin, MedChemExpress
Produktkod. 16484247
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484247 50 mg -
16468358 10 mg 10mg
16438126 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16484247 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0134
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Bestatin is a natural, broad-spectrum, and competitive CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase inhibitor. Bestatin has anticancer effects.
Bestatin is a natural, broad-spectrum, and competitive CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase inhibitor. Bestatin has anticancer effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bestatin
Fysisk form Solid
CAS 58970-76-6
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H24N2O4
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Ubenimex
Löslighetsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (27.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 308.37
Formel vikt 308.37
Procent renhet 95.0%