Läs mer
Bestatin Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bestatin Methyl Ester |
| CAS | 65322-89-6 |
| Molekylformel | C17 H26 N2 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O4/c1-11(2)9-14(17(22)23-3)19-16(21)15(20)13(18)10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13-15,20H,9-10,18H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,14+,15+/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-[[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]amino]-4-methylpentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.399 |
| Formel vikt | 322.189 |