Läs mer
Bestatin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463759
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463759 100 mg 100mg
15473759 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61106.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58970-76-6 | C16H24N2O4 | 308.38 g/mol
Bestatin kan indirekt verka på monocyter genom att hämma aminopeptidas B, vilket i sin tur hämmar katabolismen av tuftsin. Bestatin har också visat sig hämma leukotrien A4 hydrolas. Den kan direkt stimulera lymfocyter genom sin fixering på cellytan. Medlet har använts i flera leukemistudier. Bestatin är en aminopeptidashämmare, hämmar enkefalinmetabolism och leukotrien A4 hydrolas. Hämmar tumörcellsproliferation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Bestatin
kan indirekt verka på monocyter genom att hämma aminopeptidas B, vilket i sin tur hämmar katabolismen av tuftsin. Bestatin har också visat sig hämma leukotrien A4 hydrolas. Den kan direkt stimulera lymfocyter genom sin fixering på cellytan. Medlet har använts i flera leukemistudier. Bestatin är en aminopeptidashämmare, hämmar enkefalinmetabolism och leukotrien A4 hydrolas. Hämmar tumörcellsproliferation.
Löslighet
Lösligt i vatten (<1 25), DMSO (2 mg/ml), metanol (5 mg/ml), 1 ekv. NaOH (50 mM), etanol (< 1 mg/ml vid °25 C), ättiksyra, aq. HCl och alkalisk lösning. Olösligt i etylacetat, bensen, hexan och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58970-76-6
Molekylformel C16H24N2O4
Molekylvikt (g/mol) 308.38
MDL-nummer MFCD00083262
InChI-nyckel VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
Synonym bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
PubChem CID 72172
IUPAC-namn (2S)-2-[[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxi-4-fenylbutanoyl]amino]-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bestatin
Smältpunkt 233°C to 236°C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Merck Index 14,9842
Löslighetsinformation Soluble in water (<1 25),DMSO (2mg/ml),methanol (5mg/ml),1eq. NaOH (50 mM),ethanol (<1mg/ml at 25°C),acetic acid,aq. HCl,and alkaline solution. Insoluble in ethyl acetate,benzene,hexane,and chloroform.
Formel vikt 308.37
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bestatin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: [S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenyl butyroyl)-L-leucine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.