Läs mer
Tocris Bioscience™ Bestatin
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18024842
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18024842 10 mg
1 options
Produktkod. 18024842 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1956/10
Aminopeptidase inhibitor
Aminopeptidase inhibitor (Ki = 0.001 - 90 mM); inhibits enkephalin metabolism and leukotriene A4 hydrolase. Inhibits tumor cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bestatin
CAS 58970-76-6
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C16H24N2O4
Formel vikt 308.38
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 308.38