Läs mer
BET-BAY 002, MedChemExpress
Produktkod. 16481377
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481377 50 mg -
16437877 5 mg -
16405866 100 mg 100mg
16405158 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16481377 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12421
MedChemExpress BET-BAY 002 is a potent BET inhibitor; shows efficacy in a multiple myeloma model.
BET-BAY 002 is a potent BET inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BET-BAY 002
Fysisk form Solid
CAS 1588521-78-1
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H18ClN5O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (123.81 mM)
LEDER CC1=NN=C(C[C@H]2C3=NN=C(C)N3C4=CC=CC=C4C(C5=CC=C(Cl)C=C5)=C2)O1
Molekylvikt (g/mol) 403.86
Formel vikt 403.86
Procent renhet 99.52%