Läs mer
BET bromodomain inhibitor, MedChemExpress
Beskrivning
BET bromodomain inhibitor is a potent BET inhibitor extracted from patent WO/2015/153871A2, compound example 11.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BET bromodomain inhibitor |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1505453-59-7 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H20ClN5O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.27 mM) |
| LEDER | O=C(N)C[C@@H]1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(C4=CN(C)N=C4)=CC=C3C5=C1ON=C5C |
| Visa mer |