missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 Antibody (394706) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 Monoclonal antibody specifically detects beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 |
| Användningsområden | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 394706 |
| Konjugera | mFluor Violet 450 SE |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 1, B4GAL-T1, beta-1,4-galactosyltransferase 1, Beta-1,4-GalTase 1, Beta4Gal-T1, betaGlcNAc beta, CDG2D, EC 2.4.1, GGTB2DKFZp686N19253, glycoprotein-4-beta-galactosyltransferase 2, GT1, GTB, lactose synthase, MGC50983, UDP-Gal, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 1, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 1 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human β-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 long isoform, Gly44-Ser398, Accession # P15291 |
| Reningsmetod | Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?