Läs mer
(Beta)-1-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Beta)-1-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea |
| CAS | 2508-80-7 |
| Molekylformel | C7H14N4O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-(Aminoiminomethyl)-N'-β-D-ribofuranosylurea, 1-β-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea, NSC 264412, 1-(Diaminomethylidene)-3-[(2R,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]urea, 3-Carbamimidoyl-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]urea |
| LEDER | NC(=N)NC(=O)N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | 1-carbamimidoyl-3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.21 |
| Formel vikt | 234.0964 |