Läs mer
Fisherbrand™ Strålsäkerhetsbehållare
Produktkod. 12367117 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
3,3 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12367117 3,3 l Varje
1 options
Produktkod. 12367117
Beräknad leverans: 11-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk lösning för förvaring av radioaktiva material, för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör.
  • Beta– 3,3 L– (15 x 15 x 15 cm), använd med väska CSR-BAG1
  • Ett urval av bänkkärl för förvaring av radioaktivt material
  • Alla sopkärl har gångjärnslock och vadderade anti-halkfötter
  • Tillgänglig för beta- eller gammastrålning
    • Mått invändigt: bxdxh, mm - 150 x 150 x 150 mm
    • Mått Utvändigt: bxdxh, mm - 170 x 170 x 170 mm
Specifikationer
För användning med (applikation) För lagring av radioaktivt material
Höjd (metrisk) 170mm
Produkttyp Strålningsbehållare
Bredd (metrisk) 170mm
Kapacitet 3,3 l