missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
beta 2-Microglobulin Antibody (B2M/961), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-47704G
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
beta 2-Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects beta 2-Microglobulin in Human, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Cell Surface), Immunofluorescence, CyTOF
Specifikationer
| beta 2-Microglobulin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin | |
| Full length recombinant human beta 2-Microglobulin protein (Uniprot: P61769 ) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology | |
| 567 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| B2M/961 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Primate | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering