Läs mer
beta 2-Microglobulin Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody Pair
Brand:  Novus Biologicals H00000567-AP41
8886.75 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18364867
  • 10410.00 SEK / 1 uppsättning
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
beta 2-Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects beta 2-Microglobulin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
beta 2-Microglobulin
Monoclonal
1x PBS, pH 7.4
1 Set
Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
567
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Sandwich ELISA
Unconjugated
beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin