Läs mer
beta,3-dinitrostyren, 98 %
Produktkod. 11398725
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398725 1 g 1g
11308735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12304.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 882-26-8 | C8H6N2O4 | 194,146 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 882-26-8
Molekylformel C8H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 194.146
MDL-nummer MFCD00052063
InChI-nyckel YOEGXQQUPVDQEE-SNAWJCMRSA-N
Synonym beta,3-dinitrostyrene, 1-nitro-3-2-nitrovinyl benzene, m,.beta.-dinitrostyrene, trans-m,beta-dinitrostyrene, m-2-nitrovinyl nitrobenzene, 3-nitro-b-nitrostyrene, styrene, m,beta-dinitro-, e, benzene, 1-nitro-3-2-nitroethenyl, 1-nitro-2-m-nitrophenyl ethylene, 1-nitro-3-e-2-nitroethenyl benzene
PubChem CID 5355017
IUPAC-namn 1-nitro-3-[(E)-2-nitroetenyl]bensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=C[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta,3-Dinitrostyrene
Smältpunkt 125 °C till 127 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2051290
Formel vikt 194.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.