Läs mer
Fisherbrand™ Strålsäkerhetsbehållare
Produktkod. 12377107 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
15 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12377107 15 l Varje
1 options
Produktkod. 12377107
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör; dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidslagring av radioaktivt avfall eller radioisotoper.
  • Beta– 15L– (29,5 x 21,5 x 23,5 cm), använd med CSR-BAG2
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (applikation) För lagring av radioaktivt material
Höjd (metrisk) 315mm
Produkttyp Strålningsbehållare
Bredd (metrisk) 235mm
Kapacitet 15 l