Läs mer
beta-(4-Chlorophenoxy)-alpha-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol(Mixture of Diastereomers) (Triadimenol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triadimenol |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3 |
| Formel vikt | 295.1088 |